Fontos dokumentumok
29435-U
Supelco
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.2 mL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass insert (with plastic bottom spring)
leírás
Mandrel precision point
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
6 mm × 29 mm
térfogat
0.2 mL
szerelvény
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Általános leírás
Micro volume vial inserts, when used in conjunction with autosampler vials, allow for maximum sample recovery and easier sample removal. Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.
Egyéb megjegyzések
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)