Fontos dokumentumok
24701
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
clear glass (shell style)
kiszerelés
pkg of 200 ea
külső átmérő × Ma
5 mm × 31 mm
térfogat
0.25 mL
kompatibilitás
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Általános leírás
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)