Fontos dokumentumok
55228-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Szinonimák:
QuEChERS
About This Item
Javasolt termékek
product name
Supel™ QuE, PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
material
polypropylene tube
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for BS EN 15662:2008
termékcsalád
Supel™
összetétel
magnesium sulfate, 900 mg
Supelclean™
PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
kiszerelés
pk of 50
technika/technikák
QuEChERS: suitable
centrifuga cső térfogata
15 mL , Greiner Cat. No. 163270
mátrix aktív csoport
PSA phase
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Related Categories
Általános leírás
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Alkalmazás
Alkalmasság
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.