29004-U
Vials, screw top, R.A.M.™ (9 mm thread), large opening, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of × 100 ea
Javasolt termékek
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
kiszerelés
pkg of × 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
- Compatible with robotic arm autosamplers
- Replaces crimp top autosampler vials
- Large target area for needle
- Utilizes Step Vial design to center insert
The R.A.M.vial incorporates a Step Vial design inside the vial neck that allows precise centering of limited volume inserts in the vial, another plus for automated system use. The wide mouth opening is 40% larger than standard crimp style vials. This larger opening provides a larger target area for needle penetration and helps prevent bent needles.
These vials function similarly to the Kimble ROBO Vial, National's Target DP, Sun 1, and Wheaton's ABC vial.
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Jogi információk
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)