Fontos dokumentumok
27407
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
glass (with glass flange)
leírás
Mandrel precision point
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
térfogat
0.25 mL
kompatibilitás
for use with Step Vials
Általános leírás
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)