29441-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.35 mL, clear glass insert (flat bottom), O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
clear glass insert (flat bottom)
leírás
flat bottom
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
6 mm × 31 mm
térfogat
0.35 mL
szerelvény
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Related Categories
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.