20362
ORBO™ 92 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
Szinonimák:
ORBO™ Carboxen-564 Tube
About This Item
Javasolt termékek
material
W,F,F separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 1453
OSHA 51
termékcsalád
ORBO™
összetétel
Bed A, 160 mg
Bed B, 80 mg
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 92
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 75 mm
matrix
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for analyte group Vinyl acetate
Related Categories
Általános leírás
- ORBO™ 92 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)