20355
ORBO™ 78 HBr on Carboxen® 564 specially cleaned (20/45), 400/200 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 110 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5578
termékcsalád
ORBO™
összetétel
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 78
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 110 mm
matrix
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS) c/w Hydrogen Bromide (HBr) (specially cleaned)
részecskeméret
20-45 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)