20811
ORBO™ 80 Isocyanate Filter
with cassettes: no, filter O.D. 37 mm, pkg of 25 ea
Szinonimák:
ORBO™ 80 Coated Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
glass fiber filter
Ügynökség
ASTM® D5836
OSHA 5002
termékcsalád
ORBO™
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 80
technika/technikák
active air sampling: suitable
szűrő külső átmérő
37 mm
mátrix aktív csoport
1,2-PP, 1-(2-pyridyl)piperazine
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for analyte group isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.