Fontos dokumentumok
20360
Supelco
ORBO 91 Carbosieve-SIII specially treated (60/80), 130/65 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC kód:
47131900
material
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
termékcsalád
ORBO
összetétel
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 91
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 75 mm
matrix
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
részecskeméret
20-45 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Carbosieve SIII is carbon molecular sieve type adsorbent is generally used for sampling of volatile organic compounds from atmosphere.
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Helmig, Detlev, and Lee Vierling.
Analytical Chemistry, 67, 4380-4386 (1995)
Jhy-Charm Soo et al.
Annals of work exposures and health, 64(1), 96-105 (2019-12-02)
This study experimentally evaluates the performance of different sorbent tubes for sampling acetone vapor in workplace air. A dynamic atmosphere system produced an acetone alone and a mixture with other analytes containing ~73, 483, and 1898 µg acetone mass loading
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.