Fontos dokumentumok
20044
Supelco
ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC kód:
47131900
material
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 1614
OSHA 50,97
termékcsalád
ORBO
összetétel
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 353
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 75 mm
Mátrix
HBr on petroleum charcoal
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
  • ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)