10184
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carbosieve Adsorbent, matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
termékcsalád
Carbosieve
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or granules
kiszerelés
bottle of 10 g
parameter
400 °C max. temp.
technika/technikák
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
~975 m2/g
Mátrix
Carbosieve S-III
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
60-80 mesh
pórusméret
~0.04 cm3/g mesoporosity
~0.35 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~4-11 pore diameter
sűrűség
~0.66 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
- Spherical (better packed bed performance than granular particles)
- Hard and non-friable (pack well, will not break)
- Highly porous (high surface areas)
- Used for molecules with an analyte size relative to C2-C5 n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, CMS adsorbents offer greater relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) and graphitized carbon black (GCB) adsorbents. Our Carbosieve products are a type of CMS adsorbent.
- Have non-tapered pores
- Very strong adsorptive strength due to only containing micropores
- Provide great performance for many small, volatile analytes that most adsorbents have trouble retaining
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.