Javasolt termékek
form
beads (small)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500 g
elérhetőség
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
külső felület
~300 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Related Categories
Általános leírás
Specifications:
Alkalmazás
- as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique
- as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis
- in adsorption chromatography
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) alacsony nyomáson működik, és egy szivattyú segítségével juttatja a mozgófázist az oszlopra.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.