20279
Supelpak™-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Szinonimák:
XAD®-2
Méret kiválasztása
121 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
121 000,00 Ft
Javasolt termékek
Ügynökség
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
Minőségi szint
leírás
purified XAD-2
Forma
beads (small)
kiszerelés
jar of 100 g
Paraméterek
200 °C max. temp.
technika/technikák
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
elválasztástechnika
reversed phase
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) alacsony nyomáson működik, és egy szivattyú segítségével juttatja a mozgófázist az oszlopra.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.