Fontos dokumentumok
20275
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 100 g
Méret kiválasztása
100 G
18 700,00 Ft
18 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
18 700,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
18 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Ügynökség
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 g
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Általános leírás
Amberlite XAD-2, a hydrophobic copolymer of styrene-divinylbenzene resin, requires longer purification process and is commonly used as a sorbent.[1] Amberlite XAD-2 resin sorbs organic compounds depending upon the aromaticity and size of the hydrophobic groups through low-energy physical interactions.[2]
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
Specifications:
Alkalmazás
  • Amberlite XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique.[3]
  • Amberlite XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis.[4]
  • Amberlite XAD®-2 was used in adsorption chromatography.[5]
Polyaromatic adsorbent resin for hydrophobic compounds up to MW 20,000: phenols, organic removal, surfactants, aroma compounds, antibiotic recovery. May be used as support for catalyst or metals removal. For cleaned US EPA versions, see Supelpak-2 and Supelpak-2B.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sorption of sodium dodecyl sulfate on amberlite XAD-2 resin.
HIRAIDE, Masataka, Toshihiko SHIMA, and Hiroshi KAWAGUCHI.
Analytical Sciences, 10, 505-507 (1994)
Application of Amberlite XAD resins to the isolation of humic substances from sea water.
Grzybowski, W.
Oceanologia, 33, 105-109 (1992)
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
Cikkek
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?