20257-U
ORBO™ 23 2-HMP on Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 120/60 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 85 mm, pkg of 25 ea
Szinonimák:
ORBO™ 2-HMP on Supelpak™ 20N Tube
About This Item
Javasolt termékek
material
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2501,2529,2536,2539,2541
termékcsalád
Amberlite™
ORBO™
összetétel
Bed A, 120 mg
Bed B, 60 mg
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 23
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 85 mm
Mátrix
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine on XAD-2
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)