20051
ORBO™ 609 Amberlite™ XAD®-2 (20/50) 400/200 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Szinonimák:
ORBO™ Amberlite™ XAD-2 Tube
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2534,2537
termékcsalád
Amberlite™
ORBO™
összetétel
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 609
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
8 mm × 110 mm
Mátrix
XAD-2
részecskeméret
20-50 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)