Fontos dokumentumok
06474
Supelco
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlite XAD1180N, 20-60 mesh
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
450 m2/g
veszteség
~65% loss on drying, 110 °C
Mátrix
styrene/divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
350-600 μm
pórusméret
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
Alkalmazás
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)