Ügynökség
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 25 kg
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Related Categories
Általános leírás
Specifications:
Alkalmazás
- as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique
- as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis
- in adsorption chromatography
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?