SU853005
Amberlite™ XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 5 kg
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Amberlite™ XAD®-2, pkg of 5 kg
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 kg
elérhetőség
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
technika/technikák
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Related Categories
Általános leírás
Specifications:
Alkalmazás
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.