Fontos dokumentumok
XAD16
Amberlite™ XAD16N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Szinonimák:
XAD16N
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Amberlite™ XAD16N, 20-60 mesh
Forma
beads
Minőségi szint
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
800 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
560-710 μm
pórusméret
~0.55 mL/g pore volume
200 Å mean pore size
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?