Fontos dokumentumok
Y1771
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without uracil, leucine, and tryptophan
Szinonimák:
Synthetic yeast drop-out mix, Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
Forma
powder
technika/technikák
transformation: suitable
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
- the transformants of the PO1f strains which carried the pCRISPRyl_URA3sgRNA plasmids
- Yarrowia lipolytica PO1f strain positive transformants
- CRISPR- and RNA-assisted in vivo directed evolution (CRAIDE) mutants
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.