Fontos dokumentumok
Y2021
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine, leucine, tryptophan, and adenine
Szinonimák:
Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
transformation: suitable
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.