Fontos dokumentumok
U1128
Uracil
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)