Fontos dokumentumok
109630
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
≥97.0%
Szinonimák:
α-Hydroxynaphthoic acid
Teszt
≥97.0%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: freely soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?