Fontos dokumentumok
281255
1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid
97%
Szinonimák:
1,4-Dihydroxy-2-carboxy naphthoic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthoate
Teszt
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-5-8(11(14)15)10(13)7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOJUXHHACRXLTD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?