Fontos dokumentumok
XNAS
REDExtract-N-Amp™ Seed PCR Kit
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
Minőségi szint
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
technika/technikák
PCR: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Perfect for quick genotyping results
- Rapid extraction of genomic DNA for PCR in 15 minutes
- No long enzymatic digestions
- Hot Start antibody for highly specific PCR amplification of genomic DNA
- Compatible with a wide variety of seed sources
- Extracts are stable at 4 °C for at least 6 months, allowing for multiple reassays
- Phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation not required
- Column purification or centrifugation not required
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 and claims outside the US corresponding to expired US Patent No. 5,079,352. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims for using only this amount of product for the purchaser′s own internal research. No right under any other patent claim, no right to perform any patented method, and no right to perform commercial services of any kind, including without limitation reporting the results of purchaser′s activities for a fee or other commercial consideration, is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. This product is for research use only. Diagnostic uses under Roche patents require a separate license from Roche. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Kit Components Only
- Seed Preparation Solution
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.