Fontos dokumentumok
E8155
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp PCR Diluent
colorless, storage temp.:2-8°C
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106303
NACRES:
NA.55
Minőségi szint
szín
colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The Extract-N-Amp PCR Diluent is intended for use with all of the Extract-N-Amp, REDExtract-N-Amp and SYBR® Green Extract-N-Amp PCR Kits, except the Extract-N-Amp and REDExtract-N-Amp Blood PCR Kits. It is specifically formulated to dilute extracted DNA samples before PCR. This step may ameliorate the amplification of the marker gene by minimizing chimeric molecule formation and decreasing PCR inhibitor concentrations. Extract-N-Amp PCR Diluent is intended to supplement the kit reagents. Use of this reagent prevents usage of kits reagents where many dilutions are required.
Jogi információk
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
DNA template dilution impacts amplicon sequencing-based estimates of soil fungal diversity
<B>Castle SC, et al.</B>
PhytoKeys, 100-107 (2018)
Cikkek
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.