D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Szinonimák:
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.