Fontos dokumentumok
E3004
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Szinonimák:
Plant direct PCR master mix, Tissue direct PCR master mix
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
szín
colorless
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Genomic DNA extraction
- Fungal DNA extraction and amplification by polymerase chain reaction (PCR) reactions
- Direct PCR amplification
- Genotyping
- Real-Time PCR
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.