Fontos dokumentumok
P9577
PCR 50 - 2,000 bp Marker
for electrophoresis of PCR fragments
Szinonimák:
50-2000 bp ladder, PCR ladder for agarose gel electrophoresis, PCR marker for agarose gel electrophoresis, RTU PCR DNA ladder, RTU PCR DNA marker, ready to use DNA ladder, ready to use DNA marker
Forma
liquid
használat
sufficient for 50 uses
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- 1 vial (250 μl volume) PCR Marker
- 1 vial 6× loading buffer (250 μl volume) for diluting samples
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protocols
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.