Fontos dokumentumok
U0750
Uracil
≥99.0%
Szinonimák:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a nucleotide standard to determine DNA methylation by high-performance liquid chromatography
- a component of synthetic define medium for culturing Saccharomyces cerevisiae and its strain
- a component of the amino acid supplement to culture Bacillus sp
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.