NAD100-RO
Roche
NAD
Grade I, free acid
Szinonimák:
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
100% (dry weight)
form
lyophilized
molekulatömeg
Mr 663.4
kiszerelés
pkg of 1 g (10127965001)
pkg of 5 g (10127973001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
off-white
pH
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Absence of contaminants: LDH inhibitors are not detectable
Organic solvents: =0.05% (GC)
Specifikációk
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1