Fontos dokumentumok
D1033
Monoclonal Anti-Desmin antibody produced in mouse
clone DE-U-10, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CDCD3, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-LGMD1D, Anti-LGMD1E, Anti-LGMD2R
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DE-U-10, monoclonal
molekulatömeg
antigen 50-55 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:40 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract/whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemical staining
- immunoblot analyses
- immunocytochemistry
- immunocytochemical localization of intermediate filaments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg