C9672
Monoclonal Anti-Neural Cell Adhesion Molecule antibody produced in mouse
clone NCAM-0B11, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CD56-CY, Anti-NCAM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NCAM-0B11, monoclonal
molekulatömeg
antigen 140-180 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using cells and tissues
western blot: 1:100 using a freshly prepared extract from newborn and adult rat brain, or rat cerebral cortex extract
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCAM1(4684) , NCAM2(4685)
rat ... Ncam1(24586) , Ncam2(288280)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (3 papers)
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg