Merck
662666
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Szinonimák:
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H1115N2Na2O9P
Molekulatömeg:
370.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)