Fontos dokumentumok
C1006
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt
Sigma Grade, ≥99%, crystalline
Szinonimák:
C-5′-P, CMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Sigma Grade
Teszt
≥99%
Forma
crystalline
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in nucleotide stock solution
- as an ectonucleotidase (ENTase) inhibitor to probe 5′-ENTase activity in cortical neurons
- in in vitro studies to estimate its effect on growth response of selected bacteria strains that dominate the piglets′ small intestine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?