Fontos dokumentumok
U3750
Uridine
≥99%
Szinonimák:
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
163-167 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Géninformáció
mouse ... Uck1(22245)
Alkalmazás
- as a component of hippocampal neuron medium for culture of primary hippocampal neuron cells
- in uridine rescue experiments in mouse embryonic fibroblasts and human breast cancer cells
- in chase sequencing experiments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)