Fontos dokumentumok
U5625
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid ammonium salt
98-100%
Szinonimák:
UDP-GlcA, UDPGA, Uridine-diphosphate-glucuronic acid ammonium salt, Uridine[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronic acid ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
enzyme from bovine liver (catalase)
enzyme from rabbit muscle (LDH)
Minőségi szint
Teszt
98-100%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.H3N/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);1H3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMWKTCPGFOEPBD-YGIWDPDDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.