Merck
94455
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate triethylammonium salt
≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate triethylammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15N5O13P2S · xC6H15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
507.26 (free acid basis)
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
powder or crystals
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIAWHKVLRMAJSN-MCDZGGTQSA-N
Általános leírás
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate or 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate (PAPS) is produced by the action of PAPS synthase in the cytoplasm and nucleus in animal cells. It is also found in the cytoplasm and plastids of plant cells.
Alkalmazás
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate triethylammonium salt has been used in the determination of human 3-O-sulfotransferase-1 (3-OST-1) and aryl-sulfotransferase (AST-IV) enzyme activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate (PAPS) acts as a sulfate donor and serves as a substrate for sulfotransferases (STs).
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Zhengqi Zha et al.
International journal of biological macromolecules, 201, 47-58 (2022-01-10)
Heparosan, with a linear chain of disaccharide repeating units of → 4) β-D-glucuronic acid (GlcA) (1 → 4)-α-D-N-acetylglucosamine (GlcNAc) (1→, is a potential starting chemical for heparin synthesis. However, the chemoenzymatic synthesis of single-site sulfated heparosan and its antitumor activity have not been studied.