Fontos dokumentumok
S0375
D-Saccharic acid 1,4-lactone monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
D-Glucaric acid-1,4-lactone, D-Saccharolactone
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤10.0% water (Karl Fischer)
szín
white
mp
91 - 93 °C ((196 - 199 °F ))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[C@@H]1[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFKVZHSFSFLPU-QGBSHYGGSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)