Fontos dokumentumok
U4500
Uridine 5′-diphosphogalactose disodium salt
≥97.0%
Szinonimák:
UDP-Gal, UDP-galactose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
rabbit muscle
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14?;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKJQEQVCYGYYMM-OUJOOSCPSA-L
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.