Fontos dokumentumok
N1630
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
≥93% (HPLC)
Szinonimák:
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
≥93% (spectrophotometric assay)
form
powder
oldhatóság
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Alkalmazás
- desaturation of fatty acids
- an assay of desaturase activity
- the histochemical detection of NADPH diaphorase activity in rat, rabbit and pheasant thoracic spinal cord
- the measurement of glutathione in oligodendrocyte cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).