05-904
Anti-HA Tag Antibody
Upstate®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates (common species)
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
5 μg/mL of his antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate recombinant HA-tagged fusion protein.
Immunocytochemistry:
5 μg/mL of this antibody has been reported by an independent laboratory to immunostain HA-tagged fusion protein.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected a recombinant protein containing the HA-tag at the amino terminus in RIPA lysates from HEK293 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
RIPA lysates from HEK293 cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2