T6025
Tris Acetate-EDTA buffer
BioReagent, suitable for electrophoresis
Szinonimák:
TAE buffer
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
working solution
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
DNase, RNase, Protease, none detected
alkalmasság
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2