Merck
T4038
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA buffer
BioReagent, DNase and RNase, none detected, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Szinonimák:
TAE buffer
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder blend
koncentráció
8.5-10.5 ×
szennyeződések
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
oldhatóság
water: 64.2 g/L, clear, colorless
alkalmasság
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
TAE running buffer is the most commonly used buffer for DNA agarose gel electrophoresis but is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis. Double-stranded DNA tends to run faster in TAE than in other buffers but can also become exhausted during extended electrophoresis. Buffer circulation or buffer replacement during extended electrophoresis can remedy the lower buffering capacity. Dilution of the concentrated TAE buffer produces a 1× TAE buffer with 40 mM Tris-acetate and 1 mM EDTA, pH 8.3. The 1× TAE buffer is used both in the agarose gel and as a running buffer. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Kiszerelés
Packaged in pouches
Elkészítési megjegyzés
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (T6066) and Molecular Biology Reagent EDTA disodium salt (E5134). Solutions also contain acetic acid (A6283); powdered blend contains Trizma acetate (T1258).
Feloldás
Produces a 10× concentrate (0.4 M Tris-acetate, 10 mM EDTA, pH 8.3) after dissolving with the indicated amount of water. A suitable container must be supplied.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.