Fontos dokumentumok
T1258
Trizma® acetate
≥99.0% (titration)
Szinonimák:
TRIS acetate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
crystalline powder
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
oldhatóság
water: 0.5 M, clear, colorless
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in the adenosine triphosphate (ATP) assay to neutralize the pH to 7.7 of the oocyte supernatant
- in cell wall isolation to remove proteins and membranes from the cell walls of plants
- as a component of DamID buffer, lysis buffer for cell sorting and lysing
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)