Merck
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
form
liquid
Minőségi szint
400
600
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
Fizikai forma
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.