Fontos dokumentumok
T8280
Tris Acetate-EDTA buffer
BioReagent, 10× concentrate, for molecular biology, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Szinonimák:
TAE buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder blend
szennyeződések
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
alkalmasság
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation