PPB008
Tris Acetate-EDTA buffer
pH 8.3, pHast Pack™, powder
Szinonimák:
1X TAE buffer, TAE, Tris Acetate EDTA, TAE buffer
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
pHast Pack™
form
powder
pH
8.3
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
suitable for gel electrophoresis
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- DNA agarose gel electrophoresis
- Non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis for RNA >1500 bases
- Denaturing gradient gel electrophoresis
- Northern and Southern blotting
Tulajdonságok és előnyök
- Ready for use – saves time and effort
- No measuring and pH adjusting needed
- Eliminate exposure to toxic chemicals to prepare buffers
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)